Learn More
N-Méthyl-n-octylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339435 25 g 25g
11329435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18639.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2439-54-5
Formule moléculaire C9H21N
Poids moléculaire (g/mol) 143.274
Numéro MDL MFCD00048927
Clé InChI SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
CID PubChem 75538
Nom IUPAC N-méthyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNC
Specifica
Nom chimique ou matériau N-Methyl-n-octylamine
Densité 0.79
Point d’ébullition 68°C (8 mmHg)
Point d’éclair 63°C (145°F)
Formule linéaire CH3(CH2)7NHCH3
Indice de réfraction 1.427
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati