Learn More
N-Méthyl-N-(quinoline-6-ylméthyl)amine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10366844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10366844 250 mg 250mg
10778045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366844 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04546CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 179873-36-0
Formule moléculaire C11H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.23
Numéro MDL MFCD06738897
Clé InChI IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
CID PubChem 6483903
Nom IUPAC N-méthyl-1-quinoline-6-ylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 95%