Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10226850 5 g Flacon en verre 5g
10236850 25 g Flacon en verre 25g
10781394 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221580050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation, réactif de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24589-78-4
Formule moléculaire C6H12F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00000411
Clé InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
CID PubChem 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-méthyle-N-triméthylsilylacétamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.3782 to 1.3802
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.