Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434514 5 g 5g
11444514 25 g 25g
11454514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434514 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13141.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est utilisé comme réactif de silylation qui forme des dérivés volatils pour l’analyse GC-MS. Il agit comme un intermédiaire pharmaceutique et un métabolite du famprofazone chez l’homme. Il est également utilisé dans la détection d’hormones stéroïdes17-alfa-éthynylestradiol et estrone.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24589-78-4
Formule moléculaire C6H12F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00000411
Clé InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
CID PubChem 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densité 1.076
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.38
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1941550
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-Acetamide