Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454514 100 g 100g
11434514 5 g 5g
11444514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454514 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13141.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide est utilisé comme réactif de silylation qui forme des dérivés volatils pour l’analyse GC-MS. Il agit comme un intermédiaire pharmaceutique et un métabolite du famprofazone chez l’homme. Il est également utilisé dans la détection d’hormones stéroïdes17-alfa-éthynylestradiol et estrone.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24589-78-4
Formule moléculaire C6H12F3NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD00000411
Clé InChI MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
CID PubChem 32510
ChEBI CHEBI:85064
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-méthyle-N-triméthylsilylacétamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densité 1.076
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Indice de réfraction 1.38
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1941550
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 97%