Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide-d9, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide-d9 (MSTFA-d9) |
| CAS | 945623-67-6 |
| Formule moléculaire | C6 2H9 H3 F3 N O Si |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3/i2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-méthyl-N-[tris(tridéutériométhyl)silyl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.3 |
| Poids de la formule | 208.1205 |