Learn More
N-méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MSFTA |
| CAS | 24589-78-4 |
| Formule moléculaire | C6 H12 F3 N O Si |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-méthyl-N-triméthylsilylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.25 |
| Poids de la formule | 199.064 |