Learn More
N-méthyl-N-triméthylsilylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide |
| CAS | 7449-74-3 |
| Formule moléculaire | C6H15NOSi |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-Trimethylsilyl-N-methylacetamide, NSC 142435 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15NOSi/c1-6(8)7(2)9(3,4)5/h1-5H3 |
| SMILES | CN(C(=O)C)[Si](C)(C)C |
| Nom IUPAC | N-méthyl-N-triméthylsilylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.27 |
| Poids de la formule | 145.0923 |