Learn More
N-méthyl-N-vinylacétamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-vinylacetamide |
| CAS | 3195-78-6 |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Methyl-N-vinylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CN(C=C)C(=O)C |
| Nom IUPAC | N-éthényl-N-méthylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.13 |
| Poids de la formule | 99.0684 |