Learn More
N-méthyl oméprazole (mélange d’isomères avec les azotes méthylés de l’imidazole), TRC
Code produit 17971805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971805 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17971805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM324500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl Omeprazole (Mixture of isomers with the methylated nitrogens of imidazole)
CAS 89352-76-1+784143-42-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C18H21N3O3S
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole;
Formule InChI InChI=1S/2C18H21N3O3S/c1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-8-13(23-4)6-7-16(14)21(18)3;1-11-9-19-15(12(2)17(11)24-5)10-25(22)18-20-14-7-6-13(23-4)8-16(14)21(18)3/h2*6-9H,10H2,1-5H3
SMILES O=S(CC1=C(C)C(OC)=C(C)C=N1)C(N2C)=NC3=C2C=CC(OC)=C3.O=S(CC4=C(C)C(OC)=C(C)C=N4)C5=NC6=C(N5C)C=C(OC)C=C6
Poids moléculaire (g/mol) 359.44
Poids de la formule 259.13
Pourcentage de pureté >95%