Learn More
N-Méthyl-p-anisidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10174190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10174190 1 g Flacon en verre 1g
10265990 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174190 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177220010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5961-59-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5961-59-1
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00008399
Clé InChI JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-p-anisidine, n-methyl-4-anisidine, n-methyl-4-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy-n-methyl, n-methyl-p-ansidine, p-anisidine, n-methyl, 4-methoxy-n-methylbenzenamine, 1-methylamino-4-methoxybenzene, p-methoxy-n-methylaniline, acmc-209mes
CID PubChem 22250
Nom IUPAC 4-méthoxy-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-p-anisidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33.0°C to 36.0°C
Couleur Marron-gris à blanc
Point d’ébullition 135.0°C to 136.0°C (19.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NHCH3
Quantité 1 g
Beilstein 13, 442
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methyl-p-anisidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.