Learn More
N-méthyl pantoprazole (mélange d’isomères 1 et 3), TRC
Code produit 30004627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004627 50 mg 50mg
17921635 25 mg 25mg
17914565 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32586650MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624742-53-6
Formule moléculaire C17 H17 F2 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 397.4
Synonyme 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
Nom IUPAC 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-diméthoxypyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-1-méthylbenzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl Pantoprazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Poids de la formule 397.0908
Pourcentage de pureté >95%