Learn More
N-Méthyl Pemetrexed, TRC
Code produit 30137839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137839 25 mg 25mg
30041104 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137839 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32546525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869791-42-4
Formule moléculaire C21 H23 N5 O6
Poids moléculaire (g/mol) 441.44
Synonyme L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-Methyl Pemetrexed, N-Methylpemetrexed, (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, Pemetrexed Disodium Heptahydrate Imp. A (EP)
Nom IUPAC (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-méthyl-4-oxo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-yl)éthyl]amino]pentanedioïque
SMILES CN1C(=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c12)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl Pemetrexed
Formule InChI InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 441.1648