Learn More
N-Méthyl-(tétrahydrofurane-3-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10717695
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10717695 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10367544 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10717695 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC76046CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7179-93-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD09040652
Clé InChI ZUGRRINNTXSWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxolan-3-ylmethyl amine, n-methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrofuran-3-yl methanamine, methyl oxolan-3-yl methyl amine, n-methyl-n-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, 3-methylamino methyl tetrahydrofuran, methyl-tetrahydrofuran-3-ylmethyl amine, methyl-tetrahydro-furan-3-ylmethyl-amine, n-methyl-1-tetrahydro-3-furanyl methanamine
CID PubChem 16228714
Nom IUPAC N-méthyl-1-(oxolan-3-yl)méthanamine
SMILES CNCC1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(tetrahydrofuran-3-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%