Learn More
N-méthyl-(tétrahydropyran-4-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10796905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796905 1 g Flacon en verre ambré 1g
10695155 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796905 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29946DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 439081-52-4
Formule moléculaire C7H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 129.20
Numéro MDL MFCD06739009
Clé InChI WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
CID PubChem 22225668
Nom IUPAC N-méthyle-1-(OXAN-4-yl)méthanamine
SMILES CNCC1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 97%