Learn More
N-Méthyle(tétrahydro-thiopyran-4 yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10493034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10493034 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10664785 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10493034 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC61946CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 950603-22-2
Formule moléculaire C7H15NS
Poids moléculaire (g/mol) 145.264
Numéro MDL MFCD09879924
Clé InChI FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
CID PubChem 24229643
Nom IUPAC N-méthyl-1-(thian-4-yl)méthanamine
SMILES CNCC1CCSCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145.27
Pourcentage de pureté 97%