Learn More
N-méthyl zonisamide, TRC
Code produit 30469745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469745 250 mg 250mg
30464686 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30469745 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338605250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68292-02-4
Formule moléculaire C9H10N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 226.25
Synonyme N-Methyl-1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide
Nom IUPAC 1-(1,2-benzoxazol-3-yl)-N-méthylméthanéthansulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl Zonisamide
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-10-15(12,13)6-8-7-4-2-3-5-9(7)14-11-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Poids de la formule 226.0412