Learn More
N-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313297 100 g 100g
11323297 500 g 500g
11333297 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11313297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13873.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-méthylaniline est utilisée dans la préparation de la N,N′-diméthylsulfinyldianiline en utilisant la triéthylamine et le chlorure de thionyle comme réactifs. Elle agit également comme solvant latent et de couplage. De plus, elle sert d’intermédiaire pour les colorants et les produits agrochimiques. En outre, elle est utilisée comme agent antidétonant, qui joue un rôle essentiel dans l’augmentation du nombre d’octanes.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-61-8
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00008283
Clé InChI AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
CID PubChem 7515
ChEBI CHEBI:15733
Nom IUPAC N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylaniline
Point de fusion -57°C
Densité 0.989
Point d’ébullition 194°C to 197°C
Point d’éclair 86°C (186°F)
Indice de réfraction 1.571
Quantité 100 g
Numéro UN UN2294
Beilstein 741982
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6019
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 98%