Learn More
N-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Methylaniline is used in the preparation of N,N'-dimethylsulfinyldianilin using triethylamine and thionyl chloride as reagents. It is also acts as a latent and coupling solvent. Further, it serves as an intermediate for dyes and agrochemicals. In addition to this, it is utilized as an antiknock agent, which plays an essential role to increase the octane number.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N-méthylaniline est utilisée dans la préparation de la N,N′-diméthylsulfinyldianiline en utilisant la triéthylamine et le chlorure de thionyle comme réactifs. Elle agit également comme solvant latent et de couplage. De plus, elle sert d’intermédiaire pour les colorants et les produits agrochimiques. En outre, elle est utilisée comme agent antidétonant, qui joue un rôle essentiel dans l’augmentation du nombre d’octanes.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les anhydrides acides, les chlorures acides et le dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylaniline |
| Point de fusion | -57°C |
| Densité | 0.989 |
| Point d’ébullition | 194°C to 197°C |
| Point d’éclair | 86°C (186°F) |
| Indice de réfraction | 1.571 |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN2294 |
| Beilstein | 741982 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Afficher plus |