Learn More
N-Methylaniline Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylaniline Hydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3;1H |
| Poids de la formule | 143.0502 |