Learn More
N-méthylaniline, TRC
Code produit 30135121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
50 g
Conditionnement:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135121 25 g 25g
30133549 50 g 50g
30003680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28820525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-61-8
Formule moléculaire C7 H9 N
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Synonyme Benzenamine, N-methyl- (9CI, ACI), Aniline, N-methyl- (8CI), N-Methylbenzenamine (ACI), (Methylamino)benzene, Anilinomethane, Methyl(phenyl)amine, Methylaniline, N-Methyl-N-phenylamine, N-Methylaniline, N-Methylphenylamine, N-Monomethylaniline, N-Phenyl-N-methylamine, N-Phenylmethylamine, NSC 3502
Nom IUPAC N-méthylaniline
SMILES CNc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylaniline
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Poids de la formule 107.0735