Learn More
Acide N-méthylanthranilique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438730 25 g 25g
11468897 100 g 100g
11478897 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438730 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20531.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-68-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-68-6
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00002424
Clé InChI WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylanthranilic acid, 2-methylamino benzoic acid, n-methyl-2-aminobenzoic acid, n-methyl-o-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-methylamino, o-methylamino benzoic acid, anthranilic acid, n-methyl, 2-methylamino-benzoic acid, kyselina n-methylanthranilova, unii-vpb2514iuj
CID PubChem 67069
ChEBI CHEBI:16394
Nom IUPAC Acide 2-(méthylamino)benzoïque
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylanthranilic acid
Point de fusion ∼171°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2208135
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté ≥90%