Learn More
N-Méthylazétidine-3-amine Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30468494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468494 500 mg 500mg
30480275 100 mg 100mg
30483624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30468494 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM288718500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136293-86-2
Formule moléculaire C4H10N2 . 2HCl
Synonyme 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Nom IUPAC N-méthylazétidin-3-amine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.CNC1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Poids de la formule 158.0378