Learn More
N-Méthylazétidine-3-amine Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30483624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483624 1 g 1g
30468494 500 mg 500mg
30480275 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2887181G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136293-86-2
Formule moléculaire C4H10N2 . 2HCl
Synonyme 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Nom IUPAC N-méthylazétidin-3-amine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.CNC1CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Poids de la formule 158.0378