Learn More
N-méthylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Methylbenzenesulfonamide, is used as an intermediate in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N-méthylbenzènesulfonamide est utilisé comme intermédiaire dans l’industrie.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylbenzenesulfonamide |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
| Poids de la formule | 171.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |