Learn More
N-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10090590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10090590 5 mL Flacon en verre 5mL
10419400 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10090590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106040050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-67-3
Formule moléculaire C8H11N
Poids moléculaire (g/mol) 121.18
Numéro MDL MFCD00008289
Clé InChI RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
CID PubChem 7669
Nom IUPAC N-méthyl-1-phénylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylbenzylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -24°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 184°C to 189°C
Point d’éclair 63°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.5214 to 1.5234
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 1019
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: 65g/L (20°C)
Poids de la formule 121.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide