Learn More
N-méthylbenzylamine-d3, TRC
Code produit 30470619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470619 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30470619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM288992250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Methylbenzylamine-d3
CAS 122025-09-6
Formule moléculaire C8 D3 H8 N
Quantité 250 mg
Synonyme Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine
Formule InChI InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1
Nom IUPAC N-benzyl-1,1,1-tridéutériométhanamine
Poids moléculaire (g/mol) 124.198
Poids de la formule 124.108