Learn More
N-Methylcaprolactam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453368 25 g 25g
11463368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17776.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127.187 g/mol
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthylcaprolactam a été utilisé pour étudier le mécanisme d’inhibition du poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) et de ses composés apparentés contre la formation d’hydrate.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’humidité. Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2556-73-2
Formule moléculaire C7H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 127.187
Numéro MDL MFCD00003263
Clé InChI ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
CID PubChem 17369
Nom IUPAC 1-méthylazépane-2-one
SMILES CN1CCCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylcaprolactam
Densité 0.991
Point d’ébullition 106°C to 108°C (6 mmHg)
Point d’éclair 103°C (217°F)
Indice de réfraction 1.484
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 127.18
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylcaprolactam
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylcaprolactam