Learn More
Ester pinacolique d’acide N-méthylcarbazole-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11956721 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize':
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11956721 5 g 5g
11946691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11956721 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 441440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1217891-71-8 | C19H22BNO2 | 307.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1217891-71-8
Formule moléculaire C19H22BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 307.20
Numéro MDL MFCD16294552
Clé InChI AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
CID PubChem 56924967
SMILES CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 151.7°C to 152.4°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Nom IUPAC 9-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Poids de la formule 307.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.