Learn More
N-méthylcarbazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11936721 5 g -
11946721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441050050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1484-12-4 | C13H11N | 181.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1484-12-4
Formule moléculaire C13H11N
Poids moléculaire (g/mol) 181.24
Clé InChI SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylcarbazole, 9-methyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-methyl, carbazole, 9-methyl, n-methyldibenzopyrrole, unii-76sop090pg, ccris 6846, n-methyl carbazole, pubchem17421, 9-methylcarbazole
CID PubChem 15142
Nom IUPAC 9-méthylcarbazole
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Tekniske data
Nom chimique ou matériau N-Methylcarbazole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 86.0°C to 89.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 163.0°C to 167.0°C (0.4 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcarbazole
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.