Learn More
N-méthylcarbonyl-2-chloroacétatamidrazone, TRC
Code produit 30004145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004145 1 g 1g
30004148 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004145 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2612901G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 155742-64-6
Formule moléculaire C4 H8 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 165.58
Nom IUPAC méthyl N-[(2-chloroethanimidoyl)aminâle]carbamate
SMILES COC(=O)NNC(=N)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9)
Poids de la formule 165.0305