Learn More
N-méthylcyclohexanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylcyclohexanamine |
| CAS | 100-60-7 |
| Formule moléculaire | C7H15N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (Methylamino)cyclohexane, Cyclohexylmethylamine, Methylcyclohexylamine, N-Cyclohexyl-N-methylamine, N-Cyclohexylmethylamine, N-Methyl-N-cyclohexylamine, N-Methylcyclohexanamine, N-Methylcyclohexylamine, NSC 434, SC 79B |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CNC1CCCCC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 113.2 |
| Poids de la formule | 113.1204 |