Learn More
N-méthylcyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393287 25 mL 25mL
11303297 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13872.AC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-60-7
Formule moléculaire C7H15N
Poids moléculaire (g/mol) 113.20
Numéro MDL MFCD00003832
Clé InChI XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
CID PubChem 7514
ChEBI CHEBI:59018
Nom IUPAC La N-méthylcyclohexanamine
SMILES CNC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylcyclohexylamine
Point de fusion -8°C
Point d’ébullition 149°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 1523664
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 98%