Learn More
N-Methylcyclopentanamine, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Methylcyclopentanamine |
| CAS | 2439-56-7 |
| Formule moléculaire | C6H13N |
| Numéro MDL | MFCD00019277 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CNC1CCCC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |