Learn More
N-méthyldiacétamide, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
It can be used to produce N-Methyl-N-[1-(trimethylsiloxy)vinyl]acetamid at the ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé pour produire du N-méthyl-N-1[-(triméthylsiloxy)vinyl]acétamide à température ambiante.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il peut être utilisé pour produire du N-méthyl-N-1[-(triméthylsiloxy)vinyl]acétamide à température ambiante.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyldiacetamide |
| Densité | 1.06 |
| Point d’ébullition | 192°C to 194°C |
| Indice de réfraction | 1.453 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water. |
| Poids de la formule | 115.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥90% |