Learn More
N-méthyléthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10774281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25 GR
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10774281 5 g Flacon en verre 5g
10697312 25 g Flacon en verre 25 GR
10455115 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10774281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.95€
    59.65€ / 5g
    Économisez 8.30€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-81-9
Formule moléculaire C3H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 76.14
Numéro MDL MFCD00008165
Clé InChI KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
CID PubChem 8014
Nom IUPAC N’-méthyléthane-1,2-diamine
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylethylenediamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4420
Quantité 5 g
Beilstein 04, I, 415
Gravité spécifique 0.84
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.