Learn More
N-méthylformamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10697191 100 g Flacon en verre 100g
10025740 5 g Flacon en verre 5g
10157273 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10697191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414331000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-39-7
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.06
Numéro MDL MFCD00003280
Clé InChI ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
CID PubChem 31254
ChEBI CHEBI:7438
Nom IUPAC N-méthylformamide
SMILES CNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylformamide
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.2°C
Couleur Incolore
Densité 1.0030g/mL
Point d’ébullition 199.0°C to 201.0°C
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCONHCH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 100 g
Beilstein 04, 58
Merck Index 15, 6147
Gravité spécifique 1.003
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Viscosité 1.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.