Learn More
N-Methylguanidine-d3 Hydrochloride, TRC
Code produit 30481900
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30481900 50 mg 50mg
30466129 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30481900 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31177550MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1246820-23-4
Formule moléculaire C2 2H3 H4 N3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 112.58
Nom IUPAC 1-(trideuteriomethyl)guanidine;hydrochloride
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])NC(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-d3-guanidine, Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H/i1D3;
Poids de la formule 112.0595