Learn More
N-Methylguanidine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylguanidine Hydrochloride |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H |
| Poids de la formule | 109.0407 |