Learn More
Chlorhydrate de n-méthylhydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391537 5 g 5g
11301547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02202.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4229-44-1 | CH6ClNO | 83.52 g/mol
N-Methylhydroxylamine hydrochloride is used as an inorganic catalyst used in the transamidation of primary amides with amines. It is employed in constructing hydroxamates, important functional groups for the complexation of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de N-méthylhydroxylamine est utilisé comme catalyseur inorganique pour la transamidation d’amides primaires avec des amines. Il est utilisé dans la fabrication d’hydroxyamates, des groupes fonctionnels importants pour la complexation du fer.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Maintenir à l’abri de l’humidité et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4229-44-1
Formule moléculaire CH6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 83.52
Numéro MDL MFCD00012597
Clé InChI RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylhydroxylamine hydrochloride, methylhydroxylammonium chloride, methylhydroxylamine hydrochloride, n-methylhydroxylamine hcl, unii-mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-methylhydroxylammonium chloride, mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride 1:1, menhoh.hcl
CID PubChem 77906
Nom IUPAC N-methylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CNO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylhydroxylamine hydrochloride
Point de fusion 80°C to 86°C
Quantité 5 g
Beilstein 3541409
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 83.52
Pourcentage de pureté 98%