Learn More
N-Méthylhydroxylamine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30473340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473340 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM31278010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 4229-44-1
Formule moléculaire CH6ClNO
Quantité 10 g
Synonyme Methylhydroxylamine Hydrochloride, Methylhydroxylammonium Chloride, N-Hydroxy-N-methanamine Hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium Chloride, N-Hydroxymethanamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylammonium Chloride
Formule InChI InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
SMILES Cl.CNO
Nom IUPAC N-methylhydroxylamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 83.52
Poids de la formule 83.0138