Learn More
N-méthylimidazole, 99 % (CPG), pour la synthèse d'ADN, Fisher Chemical™
Code produit 11498423 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498423 2.5 L 2.50L
11452884 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498423 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4930/PB17
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 616-47-7
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005292
Clé InChI MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole, n-methylimidazole, 1h-imidazole, 1-methyl, imidazole, 1-methyl, n-methyl imidazole, 1-methyl-imidazole, unii-p4617qs63y, 1-methyl-1h-imidazol, n-methylimidazol, 1-methylimdazole
CID PubChem 1390
ChEBI CHEBI:113454
Nom IUPAC 1-méthylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Spécification
Point de fusion -2 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 198 °C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 82,12g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.