Learn More
Anhydride N-méthylisatoïque, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Methylisatoic anhydride |
| CAS | 10328-92-4 |
| Point de fusion | ∼160°C (decomposition) |
| Formule moléculaire | C9H7NO3 |
| Numéro MDL | MFCD00006815 |
| Quantité | 100 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Synonyme | n-methylisatoic anhydride, 1-methyl-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, n-methyl ia, 1-methyl-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1-methyl, n-methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, 1-methylbenzo d 1,3-oxazine-2,4-dione, n-methyl isotoic anhydride, 1-methyl-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Clé InChI | KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O |
| Show More |