Learn More
Hydrazide N-méthylmaléique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440047 5 g 5g
11450047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20975.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5436-01-1
Numéro MDL MFCD00234108
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmaleic hydrazide
Point de fusion 216°C to 219°C
Formule moléculaire C10H13NO2
Quantité 5 g
Synonyme 2-amino-2-phenylbutyric acid, 2-ammonio-2-phenylbutanoate, benzeneacetic acid, a-amino-a-ethyl, 1-2-amino-2-phenylbutyric acid, aminophenylbutyric acid, acmc-20ao5m, 4-sulfobenzoic anhydride, 2-ethyl-2-phenylglycine, 2-amino-2-phenulbutyric acid, 2-amino-2-phenyl-butyric acid
Clé InChI UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Nom IUPAC acide 2-amino-2-phénylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
CID PubChem 89317
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%