Learn More
N-méthylmaléimide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10328793 100 g Flacon en verre 100g
10020511 5 g Flacon en verre 5g
10285581 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10328793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127081000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-88-1
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00005508
Clé InChI SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
CID PubChem 70261
Nom IUPAC 1-méthylpyrrole-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmaleimide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93.0°C to 98.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 21, 399
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals