Learn More
N-méthylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Methylmaleimide is an electron deficient olefin that acts as a thiol-blocking reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N-méthylmaléimide est une oléfine déficiente en électrons qui agit comme réactif de blocage du thiol.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylmaleimide |
| Point de fusion | 94°C to 96°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2928 |
| Beilstein | 108550 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 111.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |