Learn More
N-Methylmethacrylamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30987621
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30987621 1 g
30981624 25 g
30975568 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30987621 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1058771g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
(Stabilized with HQ)
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmethacrylamide
CAS 3887-02-3
Formule moléculaire C5H9NO
Numéro MDL MFCD00048115
Quantité 1 g
SMILES C=C(C)C(NC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Pourcentage de pureté 98%