Learn More
N-Methylmorpholine N-Oxide, TRC
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methylmorpholine N-Oxide |
| CAS | 7529-22-8 |
| Formule moléculaire | C5H11NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.15 |
| Poids de la formule | 117.079 |