Learn More
N-méthylmorpholine N-oxyde, TRC
Code produit 30470260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470260 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32105525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmorpholine N-Oxide
CAS 7529-22-8
Formule moléculaire C5H11NO2
Quantité 25 g
Synonyme 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
Nom IUPAC 4-méthyl-4-oxidomorpholin-4-ium
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Poids de la formule 117.079