Learn More
N-méthylmorpholine un2535-ii, 500 ml, MP Biomedicals™
Code produit 11412402 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412402 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11412402 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215166490
Solvant pour la synthèse et le séquençage de peptides et de protéines et produit de départ pour la préparation du N-oxyde de N-méthylmorpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 109-02-4
Point de fusion -66°C
Densité 0.92 g/mL at 25 °C
Point d’ébullition 115°C to 116°C (at 750 mmHg)
Point d’éclair 14 °C
Formule moléculaire C5H11NO
Quantité 500 mL
Synonyme Methylmorpholine, 4-methylmorpholine, NMM
Clé InChI SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-méthylmorpholine
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Densité de vapeur >1
Tension de vapeur 18 mmHg at 20 °C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Pour une utilisation dans la fabrication uniquement, pas pour une utilisation directe chez l’homme